L7418
LAAM hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
α-1-Acetylmethadol hydrochloride, (αS)-β-[(2S)-2-(Dimethylamino)propyl]-α-ethyl-β-phenyl-benzeneethanol acetate (ester) hydrochloride hydrochloride, Levomethadyl acetate hydrochloride, MK-790 hydrochloride, ORLAAM hydrochloride
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white
solubilidade
H2O: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC[C@H](OC(C)=O)C(C[C@H](C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-6-22(26-19(3)25)23(17-18(2)24(4)5,20-13-9-7-10-14-20)21-15-11-8-12-16-21;/h7-16,18,22H,6,17H2,1-5H3;1H/t18-,22-;/m0./s1
chave InChI
UXBPQRGCVJOTNT-COBSGTNCSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRM1(4988)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges