Documentos Principais
L7257
Sigma-Aldrich
Leucomalachite Green
Sinônimo(s):
Leucomalachite Green, p,p′-Benzylidenebis-N,N-dimethylaniline, 4,4′-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline)
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH[C6H4N(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
330.47
Beilstein:
2140506
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
pf
100-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
chave InChI
WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)