Documentos Principais
L6640
Sigma-Aldrich
Cloreto de lantânio(III)
ACS reagent, 64.5-70.0% LaCl3 basis
About This Item
Fórmula linear:
LaCl3 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grau
ACS reagent
concentração
64.5-70.0% LaCl3
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pf
91 °C (dec.) (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤1 ppm
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
chave InChI
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bloqueador do canal de cálcio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)