Documentos
L6634
Sigma-Aldrich
α-Lactalbumin from bovine milk
agarose conjugate, saline suspension
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111000
conjugado
agarose conjugate
forma
saline suspension
Extensão da rotulagem
~6 mg per mL
matriz
cross-linked 4% beaded agarose
ativação da matriz
cyanogen bromide
ligação da matriz
amino
espaçador de matriz
1 atom
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Useful in the isolation of galactosyl transferase.
forma física
Suspension in 0.5 M NaCl
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3