L6271
L-Leucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
343.44
Beilstein:
5201666
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC=C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?