Key Documents
L5646
Sigma-Aldrich
Trizma® dodecyl sulfate
Sinônimo(s):
Tris lauryl sulfate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane lauryl sulfate, Trizma® lauryl sulfate
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3 · CH3(CH2)11OSO3H
Número CAS:
Peso molecular:
387.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
descrição
anionic
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.CCCCCCCCCCCCOS(O)(=O)=O
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves