Documentos Principais
L5417
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LAT (pTyr191) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using stimulated Jurkat E6.1 cells
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... LAT(27040)
mouse ... Lat(16797)
rat ... Lat(81511)
Imunogênio
synthetic phosphopeptide derived from the region of human LAT that contains tyrosine 191.
forma física
Solution in Dulbecco′s phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.3, with 1.0 mg/mL BSA (IgG and protease free) and 0.05% sodium azide.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)