L5408
LY-171,883
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
5-[4-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)butyl]-1H-tetrazole, Tomelukast
About This Item
Ensaio
≥98% (TLC)
cadeia de caracteres SMILES
CCCc1c(O)c(ccc1OCCCCc2nnn[nH]2)C(C)=O
InChI
1S/C16H22N4O3/c1-3-6-13-14(9-8-12(11(2)21)16(13)22)23-10-5-4-7-15-17-19-20-18-15/h8-9,22H,3-7,10H2,1-2H3,(H,17,18,19,20)
chave InChI
MWYHLEQJTQJHSS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3