L5140
(−)-Leukotriene A4 methyl ester
~98%, triethylamine:hexane solution
About This Item
Ensaio
~98%
forma
triethylamine:hexane solution
grupo funcional
ester
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C/C=C\C=C\C=C\[C@@H]1O[C@H]1CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H32O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-20(24-19)17-15-18-21(22)23-2/h7-8,10-14,16,19-20H,3-6,9,15,17-18H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,13-12+,16-14+/t19-,20-/m0/s1
chave InChI
WTKAVFHPLJFCMZ-NIBLXIPLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Atenção
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3