Documentos Principais
L4020
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (β-Catenin binding domain) antibody produced in mouse
clone REMB1, ~1 mg/mL, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
0.1 MG
R$ 4.036,00
R$ 4.036,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.1 MG
R$ 4.036,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.036,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
REMB1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 55-57 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-5 μg/mL using whole extracts of human Jurkat cells or transiently expressed human LEF-1 in whole cell lysates from Cos-1 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LEF1(51176)
Imunogênio
full length recombinant LEF-1.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, containing 0.08% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.