temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H22N2O4/c1-9(2)7-12(16)14(19)17-13(15(20)21)8-10-3-5-11(18)6-4-10/h3-6,9,12-13,18H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)/t12-,13+/m1/s1
chave InChI
LHSGPCFBGJHPCY-OLZOCXBDSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)