técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1
chave InChI
LCPYQJIKPJDLLB-VHSXEESVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3