Documentos
L3150
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LEF-1 (Transactivation Domain 236-242) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 3A12, purified immunoglobulin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A12, monoclonal
peso molecular
antigen 55-57 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LEF1(51176)
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to amino acids 236-242 (DTSMSRF) of human LEF-1.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.5, containing 0.08% sodium azide.