L2885
Lymphotoxin-β Receptor/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
TNF R-related protein, TNF RIII
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in NSO cells
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
monomer calculated mol wt 49.6 kDa
70 kDa by SDS-PAGE (reducing) (due to glycosylation)
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LTBR(4055)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3