Documentos Principais
L0631
Sigma-Aldrich
Behenyl dodecanoate
~99%
Sinônimo(s):
Docosyl dodecanoate, Lauric acid behenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H68O2
Número CAS:
Peso molecular:
508.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~99%
Formulário
solid
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-36-34(35)32-30-28-26-24-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
chave InChI
RDLSPOZZADEUJT-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)