Key Documents
K4500
Sigma-Aldrich
Ketomalonic acid monohydrate
≥97.0%
Sinônimo(s):
Dihydroxymalonic acid, Mesoxalic acid, Oxopropanedioic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H2O5 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
136.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97.0%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OC(=O)C(O)(O)C(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
  • Certificados de análise (COA)