Documentos
K2639
Sigma-Aldrich
Anti-Kallikrein L2 (KLK-L2, KLK5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Kallikrein 5, Anti-Kallikrein-like 2, Anti-Stratum Corneum Tryptic Enzyme
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~32 kDa by calculation
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KLK5(25818)
Imunogênio
peptide corresponding to the human kallikrein L2 protein (amino acids 280-293).
forma física
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.