K1005
Monoclonal Anti-Kinesin antibody produced in mouse
clone IBII, ascites fluid
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IBII, monoclonal
peso molecular
antigen 40-80 kDa (Two bands. Additional bands at 130-140 kDa may be present.)
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
rat, sea urchin, frog, bovine
técnica(s)
western blot: 1:500 using kinesin-enriched rat brain preparation
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Kif5b(117550)