K0515
Anti-Potassium Channel Kv12.1 (Elk1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-KCNH8, Anti-Voltage gated K+ channel subfamily H member 8, Anti-ether-a-go-go like K+ channel 3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
western blot: 1:200 using rat cortex lysates
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Kcnh8(246325)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)