Documentos
K0252
Sigma-Aldrich
[D-Arg2]-Kyotorphin acetate salt
≥97% (TLC)
Sinônimo(s):
Tyr-D-Arg
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22N5O4 · C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
396.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Analgesic effect is six times that of kyotorphin
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Studies on peptides. XCIV. Synthesis and activity of kyotorphin and its analogs.
H Yajima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 28(6), 1935-1938 (1980-06-01)