J4205
JK184
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
N-(4-ethoxyphenyl)-4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-2-thiazolamine
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
off-white to light brown
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(Cc2nc(cs2)-c3c(C)nc4ccccn34)cc1
InChI
1S/C20H19N3OS/c1-3-24-16-9-7-15(8-10-16)12-19-22-17(13-25-19)20-14(2)21-18-6-4-5-11-23(18)20/h4-11,13H,3,12H2,1-2H3
chave InChI
CBKFVRMNQUKWPX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3