J2128
Anti-phospho-c-Jun (pSer63) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 48 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
flow cytometry: 1:200
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using extract of NIH3T3 anisomycin or UV-treated cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer63)
Informações sobre genes
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?