Documentos Principais
ILGA2F2S26
Sigma-Aldrich
SILuCarb Glycan Standard 13C Biantennary A2F 2xSial(Alpha-2,6)
13C  labeled di-sialylated, galactosylated biantennary, core-substituted with fucose, Powered by Asparia Glycomics
Sinônimo(s):
SILuCarb Glycan Standard 13C Biantennary Ab
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8213C8H148N6O66
Peso molecular:
2378.08
Código UNSPSC:
41105331
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
SILuCarb Glycan Standards are patented synthetic 13C-labeled N-glycans for use as internal standards in absolute glycan quantification by mass spectrometry.
Aplicação
For use as a quantitative standard in applications such as Matrix-assisted Laser Desorption Ionization-time-of-flight (MALDI-TOF), Electrospray Ionization (ESI) and Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS).
forma física
13C labeled N-glycan refernce standard. 20 microM quantified solution
Informações legais
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)