I9281
5′-Iodoresiniferatoxin
solid
Sinônimo(s):
6,7-Deepoxy-6,7-didehydro-5-deoxy-21-dephenyl-21-(phenylmethyl)-daphnetoxin,20-(4-hydroxy-5-iodo-3-methoxybenzeneacetate), I-RTX
About This Item
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: soluble 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CC(=O)OCC2=CC3C4OC6(Cc5ccccc5)O[C@]4(C[C@@H](C)[C@]3(O6)C7C=C(C)C(=O)[C@@]7(O)C2)C(C)=C)cc(I)c1O
InChI
1S/C37H39IO9/c1-20(2)35-16-22(4)37-26(33(35)45-36(46-35,47-37)18-23-9-7-6-8-10-23)12-25(17-34(42)29(37)11-21(3)32(34)41)19-44-30(39)15-24-13-27(38)31(40)28(14-24)43-5/h6-14,22,26,29,33,40,42H,1,15-19H2,2-5H3/t22-,26+,29-,33-,34-,35-,36?,37-/m1/s1
chave InChI
TZUJORCXGLGWDV-RYACRXIZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3