I8628
2,3-O-Isopropylidene-β-D-ribofuranosylamine p-toluenesulfonate salt
About This Item
Fórmula linear:
C8H15NO4 · C7H8SO3
Número CAS:
Peso molecular:
361.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC2(C)O[C@H]3[C@H](N)O[C@H](CO)[C@H]3O2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?