Key Documents
I6009
SAFC
Isovaleryl chloride
Sinônimo(s):
3-Methylbutyryl chloride
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter