Documentos Principais
I5883
Sigma-Aldrich
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12IN5O3
Número CAS:
Peso molecular:
377.14
Número CE:
Código UNSPSC:
12352204
Ensaio
≥95%
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
chave InChI
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)