Documentos Principais
I5258
Sigma-Aldrich
Indoxyl phosphate di-p-toluidine salt
~95%, powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6NO4P · 2C7H10N
Número CAS:
Peso molecular:
427.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Ensaio
~95%
Formulário
powder
cor
light purple
temperatura de armazenamento
−20°C
Substratos
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)