Documentos Principais
I4022
Sigma-Aldrich
Hydrogen ionophore II
Sinônimo(s):
4-Nonadecylpyridine, ETH 1907, Proton ionophore II
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H43N
Número CAS:
Peso molecular:
345.60
Beilstein:
217205
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccncc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-20-22-25-23-21-24/h20-23H,2-19H2,1H3
chave InChI
UMOIOBOWJASTRT-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)