I3659
Monoclonal Anti-ING1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone Cab 3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Inhibitor of Growth 1, Anti-p33ING1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Cab 3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~33 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using K562 total cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ING1(3621)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)