Key Documents
I3635
Sigma-Aldrich
Ile-Asn
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
245.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(N)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O