Documentos Principais
I3012
Sigma-Aldrich
5-Iodouridine 5′-triphosphate sodium salt
~95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14IN2O15P3
Número CAS:
Peso molecular:
610.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
~95%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)