I2875
DL-Indole-3-lactic acid
~98%
Sinônimo(s):
β-(3-Indolyl)lactic acid, 2-Hydroxy-3-(3-indolyl)propanoic acid, 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropanoic acid, 3-Indolyllactic acid, Indolelactic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
205.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
~98%
pf
145-146 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)
chave InChI
XGILAAMKEQUXLS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
- Antibacterial agents
- Dietary sweetener
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?