About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Formulário
crystalline
cor
light yellow
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccccc12
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)