Documentos Principais
I2257
Sigma-Aldrich
N-(2-Iodoethyl)trifluoroacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5F3INO
Número CAS:
Peso molecular:
266.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)NCCI
Aplicação
Reagent for aminoethylation of sulfhydryl groups.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
N-(beta-Iodoethyl)trifluoroacetamide: a new reagent for the aminoethylation of thio groups in proteins.
W E Schwartz et al.
Analytical biochemistry, 106(1), 43-48 (1980-07-15)