Documentos Principais
I2138
Sigma-Aldrich
Isethionyl acetimidate sodium salt hydrochloride
~90%
About This Item
Fórmula linear:
C4H8NO4SNa · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
225.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
~90%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Cl.CC(=N)OCCS([O-])(=O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)