I2032
Monoclonal Anti-Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 antibody produced in mouse
clone 33627.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-IGFBP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
33627.11, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IGFBP1(3484)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) recognizes recombinant human IGFBP-1. No cross-reactivity is seen with recombinant human IGFBP-2, IGFBP-3, and IGFBP-4.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?