Documentos Principais
I1159
Sigma-Aldrich
trans-4-Iodo-4′-boranyl-chalcone
≥97% (HPLC), solid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12BIO3
Número CAS:
Peso molecular:
377.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: soluble >30 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2ccc(I)cc2
Ações bioquímicas/fisiológicas
MDM2 (mouse double minute 2) inhibitor; immunomodulator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)