Documentos Principais
I0881
Sigma-Aldrich
1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
190.19
Beilstein:
81520
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Arie Gruzman et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(24), 8096-8108 (2008-12-04)
Type 2 diabetes mellitus has reached epidemic proportions; therefore, the search for novel antihyperglycemic drugs is intense. We have discovered that D-xylose increases the rate of glucose transport in a non-insulin-dependent manner in rat and human myotubes in vitro. Due