Documentos Principais
I0758
2-Imidazolidone-4-carboxylic acid
~95%
Sinônimo(s):
2-Oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
130.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
~95%
pf
184-186 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O3/c7-3(8)2-1-5-4(9)6-2/h2H,1H2,(H,7,8)(H2,5,6,9)
chave InChI
KZKRPYCBSZIQKN-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)