Documentos Principais
I0514
Sigma-Aldrich
Diethyl isocyanomethylphosphonate
>97% (GC)
Sinônimo(s):
Isocyanomethylphosphonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CNCH2P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
177.14
Beilstein:
4674920
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
>97% (GC)
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
84-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-4-9-11(8,6-7-3)10-5-2/h4-6H2,1-2H3
chave InChI
ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Copper-catalyzed cycloaddition reactions
  • Preparation of orally bioavailable diamide prodrugs that lower glucose in diabetic animals through inhibition of fructose-1,6-bisphosphatase
  • Synthesis of sterol analogs as antifungal agents against plant pathogens
  • Asymmetric synthesis of steroidal 2,5-diketopiperazines prepared via isocyanide chemistry based on stereoselective Ugi four component condensation and subsequent cyclocondensation reactions
  • The Passerini reaction
Precursor for synthesis of phosphonic acid analogs of α-amino acids.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rachon, J.
Synthesis, 219-219 (1984)
Schollkopf, U. and Wintel, T.
Synthesis, 1033-1033 (1984)