Documentos Principais
HUTR09646
Sigma-Aldrich
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone
Powered by SwitchGear Genomics, 3′UTR, human, AK1
Sinônimo(s):
HUTR
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
descrição
Functional Validation of miRNA Gene Targets
linha de produto
MISSION®
concentração
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
sequência 3′UTR humana
CACCTGGACGCCCTAAAGTAGCAACGCTGGAGCCGCTTCCCCAGCTCAGAGCCCCGCCCCACCCCGTCCTGATTCGAGGTCCTCCTGGCCTGAGCGCAGCGCCTCCACCCTGCCCTGCTGAGCACAGACGGAGGAAGCCGCTTATCCTGTTTTCATGGACAGCTGAGCACTAAAGGAATTTCTAAGGACATTTGGTTTTACTGCTTTTTCTCTGCTTCCAGTTGGAGTTGATTCATGTGCTTGTGCCTACCTGGC (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... AK1(203)
Aplicação
To see more application data, protocols, and vector maps visit www.sigma.com/3utr.
forma física
200 μL of at least 105 VP/mL (via p24 titering assay) lentiviral particles are provided as frozen stock.
Informações legais
Use of this product is subject to one or more license agreements. For details, please see www.sigmaaldrich.com/missionlicense.
GoClone is a trademark of SwitchGear Genomics
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SwitchGear Genomics is a trademark of SwitchGear Genomics
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)