HUTR09174
MISSION® 3′UTR Lenti GoClone™
Powered by SwitchGear Genomics™, 3′UTR, human, RTP1
Sinônimo(s):
HUTR
About This Item
descrição
Functional Validation of miRNA Gene Targets
linha de produto
MISSION®
concentração
≥1x105 VP/ml (via p24 assay)
sequência 3′UTR humana
GTCCTGCTGCTGATCATCTACCTGCAGTTCTCTTTCCGTAGCTCCGTATAAGATTCCGTGGTTGGGCCCAGAGCCTGTCGAGGGTGCCAGTTAGCTGATGCGAgggtagaggagagacgtgggttgagaatagtgtaaacttctagcgctggtgatgtcactgactcagtggggatcttggacaaattatacagtttttccatctataaaactcagggtttgggcaagatcatTGGTTTATCATAGTGAAACCCA (3′UTR sequences are truncated after the first 255 bases)
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... RTP1(132112)
Aplicação
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3