HUMANBMMC-0002116
Frozen Human Normal Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs)
human bone marrow (Mononuclear Cells)
Sinônimo(s):
BMMC, Bone Marrow Mononuclear Cells, Immune Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Frozen Human Normal Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs), 20 Million Cells/per vial
fonte biológica
human bone marrow (Mononuclear Cells)
Nível de qualidade
Formulário
frozen liquid
embalagem
vial of 20 Million cells
fabricante/nome comercial
BioIVT
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
cloudy
temperatura de armazenamento
-140 to -196°C
Descrição geral
Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs) are a heterogenous mixture of cells isolated from bone marrow and is especially rich in hematopoeitic stem cells. BMMCs consist of several types of cells including lymphocytes, monocytes, mesenchymal stem cells and hematopoietic progenitor cells and are isolated from bone marrow aspirate via density gradient centrifugation.
Used for a variety of applications, BMMCs are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, cell therapy research, and other immunology applications.
Embalagem
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)