Documentos
HT8028
Sigma-Aldrich
Malachite Green Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
forma
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Intended for use with Carbol Fuchsin (HT80-1) in Sigma Acid Fast Stain, Procedure HT80. Acts as both a counterstain and a differentiator.
Outras notas
Malachite green oxalate (certified), 1.5%; acetic acid, 10%; and glycerol, 17%, in deionized water.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Anindita Ukil et al.
PloS one, 6(12), e29062-e29062 (2011-12-24)
We earlier showed that 18β-glycyrrhetinic acid (GRA), a pentacyclic triterpenoid from licorice root, could completely cure visceral leishmaniasis in BALB/c mouse model. This was associated with induction of nitric oxide and proinflammatory cytokine production through the up regulation of NF-κB.
Conteúdo relacionado
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Uma visão geral da ciência e prática de bacteriologia em diagnósticos clínicos. Saiba mais sobre a aplicação das colorações padrão e especiais para análise microscópica.