Pular para o conteúdo
A manutenção do sistema está programada para o período de 11 de setembro, das 20h às 00h (CST) [12 de setembro, das 03h às 07h (CET)] e afetará algumas transações na web e offline, incluindo cotações, verificações de preços e consultas sobre o status de pedidos. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente.
Merck
Documentos Principais
Pular para
HT40232
Papanicolaou Stain, Modified EA 65
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Application
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Other Notes
Eosin Y (certified), 0.25% w/v,fast green FCF (certified), 0.004% w/v, and phosphotungstic acid, 0.4% w/v, in denatured alcohol with stabilizer
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
O que está acontecendo?
WGK 2
Ponto de inflamação (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
13 °C - closed cup
EPI (equipamento de proteção individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. I want to perform conjunctival impression cytology, is Papanicolaou Stain Modified EA 65 appropriate if I want to fix and stain specimens with a combination of periodic acid-Schiff (PAS) and Gill’s modified Papanicolaou stains?
    1 answer
    1. This product has not been tested for its suitability in dual staining. When using the PAP Modified EA65 stain, the slides are also routinely stained with Gill's hematoxylin and OG-6. Using just the Papanicolaou Stain Modified EA 65 with a PAS stain would be considered "off-label" use by the FDA, as the PAP stain reagents are approved by the Food and Drug Administration for use in performing a standard PAP stain procedure.
      This application will need to be validated and properly documented for staining clinical specimens by the end-user.