HSTUD1898
MISSION® Synthetic microRNA Inhibitor, Human
hsa-miR-4796-5p
About This Item
linha de produto
MISSION®
Formulário
solid
sequência madura
UGUCUAUACUCUGUCACUUUAC
nº de adesão de Sanger principal/secundário
nº de adesão de microRNA de Sanger
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The MISSION synthetic miRNA Inhibitors are small, double-stranded RNA molecules designed to inhibit a specific mature miRNA. The miRNA inhibitors were designed using the mature miRNA sequence information from miRBase and are 2′-O-methylated RNA duplexes with a miRNA binding site on each strand. Optimal miRNA inhibition is provided after transfection due to the robust secondary structure of the inhibitor.
- Long lasting inhibition at very low dosage
- Excellent resistance to cellular nucleases
- Custom synthesis available for a variety of species
Two negative controls are available: Arabidopsis thaliana sequence (NCSTUD001) and Caenorhabditis elegans sequence (NCSTUD002)
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)