Documentos Principais
HS20631B
Sigma-Aldrich
Vacuum Bulb Without Tubing
capacity 85 mL, black
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 150,00
R$ 150,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 150,00
Check Cart for Availability
Materiais
black
natural rubber
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS20631B
C × DE × diâm.
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
capacidade
85 mL
Descrição geral
The vacuum/pressure bulb is ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus.
Características e benefícios
  • Ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus
  • Constructed of natural rubber
  • 85 mL volume, 0.3 in hole dia. (7.4 mm hole dia.)
  • Two rubber valves with PVC connections (tubing not supplied)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)