Documentos Principais
HS20622A
Dropper Bulb
capacity 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
natural
natural latex
natural rubber
embalagem
pack of 72 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS20622A
C × DE × diâm.
43 mm × 13 mm × 5 mm, (hole diam.)
capacidade
1 mL
Descrição geral
The latex (natural rubber) Dropper Bulb is simple and economical.
Características e benefícios
  • Made of latex (natural rubber)
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. How to sterilize this product? EOG?
    1 answer
    1. This product can be washed in hot, soapy water. Then the product can be boiled to make sure it is sterilized.