Documentos Principais
HS120223
Weigh Boat
Medium, square blue polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
Sinônimo(s):
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
square blue polystyrene
tamanho
medium
Características
Anti-static
embalagem
pk of 500 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS120223
C × L × A
(85 mm) × 84 mm × 24 mm
cor
blue
Descrição geral
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Características e benefícios
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)